14274
Acetonitrile solution
with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
About This Item
Produits recommandés
product name
Acetonitrile with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
Forme
liquid
Niveau de qualité
Qualité
tested for UHPLC-MS
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.0001% non-volatile
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤2.0% water
≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+))
Transmittance
254 nm, ≥90%
Traces de cations
Ca: ≤0.25 mg/kg
K: ≤0.25 mg/kg
Mg: ≤0.25 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Gradient UHPLC
≤2 mAU at 254 nm (peak)
≤30 mAU at 254 nm (drift)
Adéquation
passes test for UHPLC-MS
Format
mixture
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2.0 °C