Principaux documents
09657
Sigma-Aldrich
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
Ampleur du marquage
~1.4 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
This immobilized carbodiimide is ideally suited for peptide synthesis[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
B.O. Buckman et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1487-1487 (1998)
M.C. Desai et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7685-7685 (1993)