Principaux documents
07858
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Amino-1-Boc-piperidine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-1-Boc-3-piperidinamine, tert-Butyl (R)-3-amino-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -28.5±2°, c = 1 in DMF
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
Description générale
(R)-3-Amino-1-Boc-piperidine can be used as a precursor for the preparation of dipeptidyl peptidase IV inhibitors like linagliptin, alogliptin, and other antidiabetic agents.
Application
(R)-3-Amino-1-Boc-piperidine can be used to prepare a benzoxazepine derivative named (R)-7-(3,5-dimethoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)-4-propionyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-9-carboxamide, a potent CBP/P300 bromodomain inhibitor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Development of selective CBP/P300 benzoxazepine bromodomain inhibitors
Popp TA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(19), 8889-8912 (2016)
Asymmetric synthesis of a high added value chiral amine using immobilized ω-transaminases
Petri A, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 15(1), 60-66 (2019)