Merck
PEFBSC-RO
Roche
Pefabloc® SC
powder, solubility: 100 mg/mL in aqueous buffer, suitable for blocking, suitable for protein purification
Synonyme(s) :
Pefabloc® SC, Fluorure de 4-(2-aminoéthyl)-benzène-sulfonyle, aebsf, fluorure d’aminoéthyl-benzène-sulfonyle, 4-2-, inhibiteur de protéinase K
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
mol wt
Mr 239.5
packaging
pkg of 1 g (11429876001), pkg of 100 mg (11429868001), pkg of 500 mg (11585916001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
blocking: suitable, protein purification: suitable
mp
175-185 °C
solubility
aqueous buffer: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Pefabloc SC est un inhibiteur spécifique, puissant et irréversible des protéases à sérine. Son activité inhibitrice est comparable à celle du PMSF ou du DFP, mais il est non toxique.
Application
  • Pefabloc SC sert à inhiber les effets délétères des protéases durant la purification préparative des protéines.
  • Du fait de sa faible toxicité vis-à-vis des cellules eucaryotes, ce produit peut être utilisé lors de la production de protéines recombinantes, lors de la fermentation de cellules transformées, lorsque la digestion protéolytique peut réduire le rendement du produit recherché.
  • Pefabloc SC permet d′inactiver complètement la protéinase K pendant la préparation d′ADN chromosomique dans des blocs d′agarose (« agarose plugs »). Pour ce faire, les cellules sont incluses dans de l′agarose puis digérées avec de la protéinase K pour dégrader la totalité des protéines. Avant ajout d′une endonucléase de restriction spécifique, la protéinase K est inactivée par incubation des blocs d′agarose dans du Pefabloc SC 1-5 mM dans un milieu contenant du Tris-HCl 10 mM et de l′EDTA 1 mM à pH 7 et +37 °C pendant 2 heures ou bien toute la nuit.
  • Contrairement au PMSF, Pefabloc SC est un excellent bloqueur de l′activité de la thrombine dans le sérum ou le plasma. Dans ces fluides biologiques, le PMSF interagit de manière réversible avec l′albumine, ce qui réduit sa concentration sous forme libre et retarde l′inactivation de la thrombine. Pefabloc SC, quant à lui, ne réagit pas avec l′albumine sérique, et présente une capacité d′inactivation de la thrombine trois fois supérieure en conditions similaires.
  • Pefabloc SC peut être utilisé sur les cellules vivantes.
  • Utilisez Pefabloc SC pour inactiver la protéinase K, par exemple durant une électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP). Avec cette technique, l′isolement d′ADN génomique requiert de la protéinase K pour dégrader les constituants cellulaires, et cette protéase extrêmement résistante est difficile à inactiver. Pefabloc SC inhibe la protéinase K et protège la stabilité des enzymes de restriction utilisées pour poursuivre l′analyse de l′ADN.
Biochem/physiol Actions
Pefabloc SC fait partie de la famille des fluorures de sulfonyle qui bloque de manière irréversible les protéases à sérine. Pefabloc SC a également été décrit comme un inhibiteur puissant de sérine/thréonine phosphatase.
Features and Benefits
  • Profitez d′un inhibiteur facile à utiliser. Hydrosoluble, Pefabloc SC peut être ajouté directement dans les tampons aqueux.
  • Évitez les composés dangereux. Inhibez de manière non toxique vos protéases, sans risque pour vous ou ceux qui vous entourent (voir Figure 1).
  • Obtenez une protection garantie avec une stabilité améliorée. L′inhibition des protéases est uniforme, même aux pH supérieurs à 7,0 et aux températures supérieures à +4 °C (voir Figure 2).
  • Maximisez l′inhibition. Ayez la certitude que le taux de votre inhibiteur actif est suffisamment élevé en utilisant un produit réellement soluble et stable.
Preparation Note
Concentration de travail : 0,1 à 1 mg/ml (0,4 à 4 mM)
Solution de travail : Il est recommandé d′ajouter un solvant dans les tampons aqueux ou l′eau distillée jusqu′à 100 mg/ml.
Conditions de stockage (solution de travail) : de -15 à -25 °C (solution mère).
La stabilité de Pefabloc SC en solution aqueuse est affectée par le pH et la température. Conservées en aliquotes, les solutions mères concentrées (par exemple 100 mM) préparées dans de l′eau distillée sont acides et stables 1 à 2 mois entre -15 et -25 °C.
Remarque : Conservez Pefabloc SC en milieu acide et ajoutez-le aux échantillons biologiques juste avant utilisation, afin de réduire au minimum l′hydrolyse.
Produit soluble dans l′eau et les tampons aqueux jusqu′à 100 mg/ml. Produit stable en aliquotes à une température de -15 à -25 °C pendant 1 à 2 mois. Seule une légère hydrolyse se produit en conditions faiblement basiques (pH 8,0 à 9,0).
Analysis Note
A fait l′objet d′un contrôle fonctionnel ; homogène en CCM (TLC)
Other Notes
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Roxanne C S van Adrichem et al.
Endocrine connections, 5(4), 143-151 (2016-05-25)
To date, the value of fasting plasma acylated ghrelin (AG) and unacylated ghrelin (UAG) as potential novel biomarkers in patients with neuroendocrine tumors (NETs) is unknown. The aims of this study are to (i) compare fasting AG and UAG levels
Jae Wook Hyeon et al.
Scientific reports, 5, 14944-14944 (2015-10-10)
Prion diseases are associated with the conformational conversion of the physiological form of cellular prion protein (PrP(C)) to the pathogenic form, PrP(Sc). Compounds that inhibit this process by blocking conversion to the PrP(Sc) could provide useful anti-prion therapies. However, no
Theresa J Barberi et al.
PloS one, 7(1), e29808-e29808 (2012-01-13)
Pin1 has previously been described to regulate cells that participate in both innate and adaptive immunity. Thus far, however, no role for Pin1 has been described in modulating conventional dendritic cells, innate antigen presenting cells that potently activate naïve T
Patric J D Delhanty et al.
Clinical endocrinology, 82(1), 142-146 (2014-05-09)
The acylated/unacylated ghrelin (AG/UAG) ratio has been reported to range from 0·02 to 0·3, suggesting biologically relevant independent regulation of each ghrelin isoform. However, AG is deacylated to UAG by esterases in blood samples, and esterase inhibition is critical for
Huiwen Song et al.
Autophagy, 11(8), 1308-1325 (2015-06-18)
Recent studies have shown that the phosphorylation and dephosphorylation of ULK1 and ATG13 are related to autophagy activity. Although ATG16L1 is absolutely required for autophagy induction by affecting the formation of autophagosomes, the post-translational modification of ATG16L1 remains elusive. Here
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
1142987600104061838250865
1142986800104061838701947
1158591600104061838703897