11426346910
Roche
Anti-Fluorescein-POD, Fab fragments
from sheep
Synonyme(s) :
antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized (stabilized)
Conditionnement
pkg of 150 U
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Application
Notes préparatoires
- Dot blot: 150 mU/ml
- ELISA: 50 to 150 mU/ml
- Immunohistocytochemistry: 250 to 500 mU/ml
- In situ hybridization: 1.5 to 7.5 U/ml
- Southern blot: 150 mU/ml
- Western blot: 500 to 1000 mU/ml
Working solution: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5. If necessary 1% Blocking reagent (w/v), dry milk powder, 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Reconstitution
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash