Merck
A1720
G 418 disulfate salt
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Antibiotique G418
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
692.71
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
G 418 disulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D (Specific Rotation: +104.4o (c=0.3% in H2O at 26oC))
potency
≥720 μg per mg (Dried basis)
mol wt
692.7
packaging
pkg of 5 g, pkg of 1 g, pkg of 25 g
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 8 days.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
G-418 est un antibiotique aminoglycoside produit par la souche NRRL 5326 de Micromonospora rhodorangea. Il présente une activité antibactérienne à large spectre in vivo et in vitro. Il est également actif contre les protozoaires, amibes intestinales et helminthes. Il est couramment connu comme antibiotique sélectif sous le nom de « généticine ».
Structure chimique : aminoglycoside
Application
Le disulfate de G418 est un antibiotique aminoglycoside de structure similaire à la gentamycine qui est utilisé pour la sélection et le maintien de cellules procaryotes et eucaryotes transfectées par un plasmide contenant le promoteur iNOS et le gène de résistance à la néomycine†. Les concentrations optimales pour la sélection et le maintien diffèrent selon la lignée cellulaire. La concentration nécessaire est de 5 μg/ml ou moins pour les bactéries et algues, et de 300-500 μg/ml pour les cellules animales.
Biochem/physiol Actions
G418 inhibe la synthèse des protéines aux stades précoces de l′élongation, après l′initiation, au stade d′initiation ainsi que juste avant le stade d′initiation de la traduction.
Preparation Note
La poudre de G418 est soluble dans l'eau à 50 mg/ml.
Other Notes
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver dans un endroit sec.
Disclaimer
Ce produit est stable pendant deux ans lorsqu'il est conservé entre 2 °C et 8 °C. Les solutions mères sont stables pendant 8 jours à 37 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under G 418 disulfate salt
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe