Key Documents
ZLXL000PR
Milli-Q
Régulateur de pression d'eau d'alimentation
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
Synonyme(s) :
Régulateur de pression d’alimentation TG, de 0 à 25 bars
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
Description générale
Ce régulateur de pression d'eau d'alimentation ajuste la pression de l'arrivée d'eau en amont des systèmes de purification d'eau en fonction de leurs exigences.
Application
Pour les systèmes de purification d'eau de grande capacité
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany