Key Documents
XF2014725
Millipore
Kit pour support de filtre analytique en acier inoxydable Millipore
47 mm, stainless steel, 250 mL funnel
Synonyme(s) :
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel cover (for funnel)
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
Hauteur
19.4 cm
Diamètre
7.6 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9 cm2
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Raccords
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Description générale
Les supports de filtres analytiques en acier inoxydable sont conçus pour la filtration sous vide d'échantillons en vue de l'analyse de la contamination par des bactéries ou particules.
Application
Analyse de la contamination par des bactéries ou particules
Caractéristiques et avantages
  • Disponible en trois diamètres avec quatre tailles d'entonnoir possibles pour accueillir des échantillons jusqu'à 250 ml
  • Le support avec entonnoir de 250 ml est équipé d'un couvercle d'entonnoir, qui peut être ventilé à l'aide d'un filtre accessoire
  • Peut être autoclavé ou stérilisé à la flamme
Principe
Sous vide