Principaux documents
XX6403708
Millipore
Ensemble de tuyaux pour vanne d'échantillonnage
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Raccord de tuyau pour vanne
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Fluid Sampling Kit
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit d'échantillonnage de fluides est une solution complète pour la collecte de fluides et l'analyse des contaminations sur le terrain. L'ensemble d'échantillonnage en acier inoxydable se branche sur une vanne à décharge rapide installée sur la ligne du système, ce qui permet le passage d'une quantité mesurée de liquide à travers la cassette. Une seringue munie d'une vanne sert de pompe pour éliminer le liquide résiduel de la cassette. Le kit est compatible avec nos cassettes de surveillance des contaminations de 37 mm et avec nos cassettes de poids similaires.
Pour l'analyse gravimétrique, des cassettes accessoires de poids similaires éliminent le pré-pesage du filtre avant l'échantillonnage.
Caractéristiques et avantages :
•Le boîtier de transport robuste et l'assemblage d'échantillonnage en acier inoxydable offrent des années de service sur le terrain
•Le kit d'échantillonnage de fluides comprend 12 cassettes de surveillance des contaminations Tenite
Applications :
Pour l'échantillonnage des combustibles, de l'eau ou d'autres liquides de turbines par des cassettes d'analyse de contamination Millipore avant de procéder à l'analyse gravimétrique ou colorimétrique.
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13