Key Documents
28118-U
Supelco
Escort Elf Twin Port Sampling Pump
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Echantillonneur à ports jumelés Escort Elf,
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Cet accessoire de pompe est conçu pour l′échantillonnage à faible débit en analyse d′hygiène industrielle, comme le contrôle des gaz ou des vapeurs au moyen de tube d′adsorbants. Deux vannes à aiguille régulent indépendamment les débits pour l′échantillonnage simultané de l′échantillon sur deux tubes, mais il reste possible de ne travailler qu′avec un seul tube en stoppant le débit sur une des vannes. L′échantillonneur est compatible avec toute pompe d′échantillonnage personnelle capable de délivrer un débit de 1.5 L/min sous une perte de charge de 25 pouces d′eau. Le débit total ne peut dépasser 500 mL/min. Chaque échantillonneur est livré avec deux protecteurs de tube, l′un pour les petits tubes (inférieurs à 2 pouces de long) et l′autre pour les grands tubes (inférieurs à 4.5 pouces de long), ainsi que la tubulure nécessaire pour connecter l′échantillonneur à la pompe d′échantillonnage.
Caractéristiques et avantages
Features:
  • Valved mechanism allows flow control down to .001 L/min
  • Control the flow rate of each port independently
  • Includes tube covers to fit both large and small tube sizes
Informations légales
Escort is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Learn more about how the thermal desorption technique is applied for terpene identification, profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.
Protocoles
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.