TM-10X10ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-A,B from the clones ES-15/ES-4, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-A,B (clones ES-15/ES-4), Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Clone
ES-15/ES-4, monoclonal
Conditionnement
pkg of 10 × 10 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable