Key Documents
BM-1L-BK
Millipore
Réactif de groupage sanguin anti-D (clones TH-28/MS-26)
BIOSCOT Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 1 L
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT
Concentration
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgG
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Convient pour les tests des donneurs – réagit avec les globules rouges D faible ou D partiel, y compris DVI
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium
Produit filtré à l'aide d'un filtre final de 0,22 µm
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de filtration.
La formulation du produit a été examinée à la lumière de l'Annexe IV de la Directive européenne relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) afin d'appuyer la certification CE.
Réservé à une utilisation in vitro.
Application
En vrac.
Pour les techniques en tubes, sur lames, en microplaques, en gel ou sur colonne.
Informations légales
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable