Merck
Réactifs finis de groupage sanguin
Flacons compte-gouttes contenant des réactifs finis de groupage sanguin Bioscot<sup>®</sup>
Réactifs finis
Les réactifs de groupage sanguin de l'offre Millipore® sont fabriqués à partir d'anticorps monoclonaux humains ou murins et sont formulés dans des diluants à faible teneur en protéines. Ces réactifs monoclonaux présentent de nombreux avantages par rapport aux produits à base d'anticorps polyclonaux.
  • Une haute spécificité - aucune risque d'anticorps contaminants
  • Une reproductibilité d'un lot à l'autre
  • Un faible risque biologique
  • Les anticorps IgM permettent une agglutination directe, réagissent sans avoir besoin d'un test indirect à l'antiglobuline et peuvent être utilisés pour déterminer le type des cellules ayant un test direct à l'antiglobuline positif.
Nous proposons un large chois de réactifs finis conformes aux exigences de la directive européenne 98/79/CE. Ces réactifs sont proposés dans une large gamme d'options commerciales, comprenant la fourniture de réactifs finis en "bulk", de réactifs à usage de la recherche, de flacons labellisés BIOSCOT® portant le marquage CE et de flacons non labellisés.
Depuis de nombreuses années, nous aidons nos clients à faire homologuer des produits dans d'autres pays. Par conséquent, que votre produit soit labellisé Millipore® ou qu'il porte votre propre marque, nous pouvons vous assister dans l'enregistrement de votre produit.
Les réactifs labellisés BIOSCOT® ne sont pas disponibles pour nos clients dans toutes les zones géographiques.
Les réactifs "bulk", les réactifs pour la recherche et les flacons non labellisés ont la même réactivité et les mêmes attributs que nos réactifs BIOSCOT® marqués CE. Les réactifs "bulk" et les flacons non labellisés sont destinés à une utilisation ultérieure en fabrication (FFMU) ou à un usage non diagnostique. Les réactifs labellisés pour la recherche ne sont pas destinés à être utilisés dans des applications de diagnostic clinique.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources apparentées
Vidéos apparentées
L&apos;image représente un environnement professionnel dans lequel une personne porte une blouse blanche et des gants en latex bleu vif. Ils sont occupés à une tâche précise, à manipuler un équipement ou à mener une expérience dans un environnement de laboratoire rempli de divers appareils flous à l&apos;arrière-plan.
Blood Typing Monoclonal Antibodies
Explorez notre gamme d'anticorps monoclonaux sous diverses formes, qu'il s'agisse de produits intermédiaires standardisés, de FFMU, de réactifs finis en "bulk", d'anticorps ou de réactifs destinés à la recherche.