Principaux documents
SPR00S001
Milli-Q
Pack de purification SmartPak® RO 3
For use with RiOs 3 Systems
Synonyme(s) :
Pack de purification SmartPak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
A unique purification pak to product RO water directly from tap water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SmartPak®
Compatibilité
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Pour les systèmes RiOs 3
Application
Ce pack élimine une grande diversité de contaminants (composés organiques, ions, particules…).
Caractéristiques et avantages
Consommables d'origine pour le remplacement du pack de purification SmartPak® RO 3 (réf. SPR00S001)
Informations légales
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany