Key Documents
SLHA02510
Millipore
Unité de filtration Millex®-HA (non stérile)
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
Filtre OEM, filtre pour seringue
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Description générale
L'unité de filtration Millex®-HA (non stérile) est un dispositif médical qui est livré non stérile. Une fois stérilisée, elle est conçue pour être utilisée comme filtre pour seringue afin de clarifier des solutions de faible volume.
Caractéristiques et avantages
  • L'unité de filtration Millex®-HA (non stérile) est conçue pour clarifier de petits volumes de solutions aqueuses
  • Une fois reconditionnée et stérilisée, l'unité de filtration Millex®-HA (non stérile) peut être utilisée pour des applications de soins directs aux patients.
  • Les filtres non stériles sont compatibles avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EO)
  • La stérilisation par toute autre méthode (par ex. rayonnement gamma, faisceau d'électrons, vapeur) n'est pas recommandée
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3