Key Documents
SLGS02510
Millipore
Unité de filtration Millex®-GS (non stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
Filtre OEM, filtre pour seringue
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
Volume mort
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
Description générale
L'unité de filtration Millex®-GS (non stérile) est un dispositif médical qui est livré non stérile. Une fois stérilisée, elle est conçue pour être utilisée comme filtre pour seringue afin de stériliser et/ou de clarifier des solutions de faible volume.
Caractéristiques et avantages
  • L'unité de filtration Millex®-GS (non stérile) est conçue pour clarifier de petits volumes de solutions aqueuses, et une fois stérilisée, peut être utilisée comme filtre stérilisant pour les solutions aqueuses
  • Une fois reconditionnée et stérilisée, l'unité de filtration Millex®-GS (non stérile) peut être utilisée pour les applications de soins directs aux patients.
  • Les filtres non stériles sont compatibles avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EO)
  • La stérilisation par toute autre méthode (par ex. rayonnement gamma, faisceau d'électrons, vapeur) n'est pas recommandée
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3