Principaux documents
SLAAV255F
Millipore
Unité de filtration avec évent Millex-AA (stérile)
pore size 0.8 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
filtre pour seringue en esters de cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
≥450 mL/min flow rate at 30 psi
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet (vented)
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration avec évent Millex-AA (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales.
Application
Clarification de l'eau, de tampons, d'antibiotiques reconstitués, de médicaments en ampoule, de toxines bactériennes, de préparations antiseptiques et allergéniques et autres solutions aqueuses, dans lesquelles l'adsorption protéique n'est pas un problème, ainsi que des applications dans lesquelles un évent est requis.
Caractéristiques et avantages
  • Élimine les particules, les précipités et les poudres non dissoutes d'une taille supérieure à 0,8 µm
  • Parmi les bénéfices cliniques figure l'élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique.
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Consiste en une membrane hydrophile de 0,8 µm scellée dans un support en chlorure de polyvinyle (PVC).
  • Un filtre hydrophobe de 0,2 µm placé dans le dôme évite le blocage par des bulles d'air en assurant automatiquement l'évacuation de l'air introduit en amont
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3