SIMFILTER
Simfilter, filtre final 0,05 μm
For Simplicity® systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Dimension de pores
0.05 μm pore size
Compatibilité
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Simfilter est le dernier filtre utilisé pour la filtration finale de l'eau distribuée (élimination des particules de plus de 0,05 μm). Simfilter, filtre final de 0,05 μm, peut être utilisé avec les systèmes de purification d'eau Simplicity®.
Application
Lorsqu'il est installé à la sortie d'un système de purification d'eau Simplicity®, le filtre Simfilter permet d'obtenir une qualité d'eau adaptée à toutes les applications de laboratoire dans lesquelles la concentration en bactéries et/ou en particules doit rester faible.
Caractéristiques et avantages
Consommable d'origine pour le remplacement du filtre final 0,05 μm Simfilter.
Informations légales
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany