0PTIA04NN1
Filtre Opticap® XL
Produces bacteria- and particulate-free Type 2 pure water, for use with Milli-Q® CLX
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
membrane ( 0.22 μm Durapore® for bacteria removal)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Impuretés
<10 cfu/mL Microorganisms
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<500 ppb
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
Description générale
Le filtre Opticap® est un filtre stérilisant de qualité pharmaceutique conçu pour éliminer les bactéries et les particules présentes dans l'eau pure avant son passage dans l'analyseur. Installé sur la boucle de distribution, le panneau de distribution équipé du filtre Opticap® XL peut être fixé au mur ou en pose libre.
Le filtre est compatible avec les systèmes de purification d'eau de la gamme Milli-Q® CLX 700.
Le filtre est compatible avec les systèmes de purification d'eau de la gamme Milli-Q® CLX 700.
Application
Le filtre Opticap® XL délivre une eau purifiée exempte de bactéries et de particules pour les applications de recherche critiques.
Caractéristiques et avantages
- Membrane Durapore® de 0,22 μm pour la décontamination bactérienne
- Fourniture d'une eau de qualité CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water)
- Produit livré avec un certificat de qualité
- À remplacer tous les 6 mois pour des performances optimales
Composants
- Filtre Opticap® XL avec membrane Durapore® de 0,22 μm pour la décontamination bactérienne.
- Certificat de qualité.
Autres remarques
Mode d'emploi
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : analyses de laboratoire classiques.
- Usage prévu : purification de l'eau
- Mode d'emploi : veuillez vous reporter à la section "Utilisation du système" du guide de l'utilisateur (disponible sur la clé USB fournie dans l'emballage du système).
- Stockage : à conserver dans un endroit sec.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany