Key Documents
SCM152
Sigma-Aldrich
Lysat de plaquettes humaines PLTGold®
Heparin-free Human Platelet Lysate (hPL) for Mesenchymal Stem Cell Culture. 500ml.
Synonyme(s) :
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
human
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le lysat de plaquettes humaines PLTGold est un supplément de culture cellulaire exempt de composés d'origine animale, qui constitue une alternative supérieure au sérum de veau fœtal (SVF) pour une utilisation dans les cultures de cellules souches mésenchymateuses humaines. PLTGold est un produit non fractionné dérivé de plaquettes humaines qui ne nécessite pas l'ajout d'héparine. Il reste sans caillot avec une performance équivalente au lysat plaquettaire PLTMax original. Une croissance optimale des CSM peut être obtenue avec 5 % de PLTGold. PLTGold a été utilisé pour cultiver efficacement des cellules souches mésenchymateuses dérivées d'autres espèces, y compris la souris, le lapin et le porc.
Le lysat de plaquettes humaines PLTGold est dérivé de plaquettes normales de donneurs humains prélevées dans des centres de collecte de sang américains. Des unités de donneurs multiples sont regroupées en lots de grande taille et traitées pour produire un produit homogène. Le lysat de plaquettes humaines est un produit destiné uniquement à la recherche (RUO) et ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques chez l'homme ou l'animal.
Application
Mode d'emploi
1. L'ensemencement cellulaire doit être effectué en suivant les directives générales pour le type de cellules spécifique. Pour les cellules souches mésenchymateuses (CSM), les cellules sont généralement mises en plaques entre environ 2 × 10E3 et 5 × 10E3 cellules par cm2.
2. Pour les CSM, du PLTGold peut être utilisé à 5 % (v/v) dans un milieu de culture cellulaire typique tel que le DMEM (Sigma D5671) ou l'α-MEM (Sigma M8042). Si le milieu de base ne contient pas de glutamine, une source de L-glutamine (Sigma G7513) devra être ajoutée au milieu à une concentration finale de 2 mM. Pour d'autres types de cellules, la concentration de PLTGold devra être titrée selon l'application (un titrage entre 2 % (v/v) et 10 % (v/v) est recommandé pour établir le pourcentage de PLTGold nécessaire pour le type de cellules à utiliser).
3. Ne pas laisser les CSM primaires dépasser une confluence de 70 à 80 %.
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Lysat de plaquettes humaines (hPL) sans héparine pour la culture de cellules souches mésenchymateuses. 500 ml.
Sous-domaine de recherche
Cellules souches mésenchymateuses
Qualité
Toutes les matières d'origine humaine proviennent d'installations inspectées par le gouvernement et sont d'origine américaine. Chaque unité de donneurs a été approuvée pour usage chez l'homme et a fait l'objet de tests de dépistage de maladies infectieuses, y compris le VIH-1, le VIH-2, le VIH-NAT, le VHC, l'AgHBs et le RPR pour la syphilis.
Chaque lot fait l'objet de tests approfondis pour les paramètres suivants :
Tests de stérilité : Négatif pour la croissance
pH : 6,8 à 7,8
Protéines totales : 4,0 à 6,5 g/dl
Osmolalité : 250 à 330 mOsm/kg
Endotoxines selon l'USP <8> : <10 EU/ml
Mycoplasmes : Non détecté
Croissance cellulaire : Conforme
Stockage et stabilité
À conserver entre -80 °C dès réception. Décongeler à température ambiante ou au bain-marie. Après décongélation, répartir en aliquotes et conserver à -20 °C ou à des températures plus froides. Une température de -80 °C est recommandée pour le stockage à long terme. Les cycles multiples de congélation/décongélation ne sont pas recommandés.
Informations légales
PLTGold is a registered trademark of Mill Creek Life Sciences, LLC
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Magda Zachara et al.
The EMBO journal, 41(18), e108206-e108206 (2022-08-24)
Adipose stem and precursor cells (ASPCs) give rise to adipocytes and determine the composition and plasticity of adipose tissue. Recently, several studies have demonstrated that ASPCs partition into at least three distinct cell subpopulations, including the enigmatic CD142+ cells. An
Articles
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Afficher tout
Protocoles
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.