Key Documents
SCC043
Sigma-Aldrich
Lignée de chondrocytes humains C28/I2
Human
Synonyme(s) :
C-28/I2, C28/I2, Human chondrocyte cell line
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
Lignée de chondrocytes humains C28/I2, C28/I2 Human Chondrocyte Cell Line is widely used as a model cell line for studying normal and pathological cartilage repair mechanisms related to chondrocyte biology and physiology.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les chondrocytes sont les seules cellules spécialisées présentes dans le cartilage articulaire. Ils produisent des sécrétions qui favorisent et réparent la matrice du cartilage. Chez l'humain, les chondrocytes du cartilage articulaire mature sont des cellules post-mitotiques à différenciation terminale. Les études sur les chondrocytes humains ont été entravées par la difficulté à obtenir un nombre suffisant de chondrocytes humains primaires à partir d'une même articulation et par les variabilités entre les donneurs en raison de facteurs tels que l'âge et l'état de santé.
C-28/I2 est une lignée clonale dérivée des cellules T/C-28a4 non clonales immortalisées par l'expression du grand antigène T du virus simien SV40 médiée par vecteur rétroviral.
Description de la lignée cellulaire
Chondrocytes
Application
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Qualité
• Chaque flacon contient au moins 1 × 106 cellules viables.
• Les cellules sont contrôlées par PCR et sont négatives pour les virus de l'hépatite A, B et C et pour les virus HPV-16, HPV-18, VIH-1 et VIH-2.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
• Chaque lot de cellules est génotypé par une analyse STR (courtes répétitions en tandem) afin de vérifier l'identité unique de la lignée cellulaire.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans perte significative de fonctionnalité ou d'expression des marqueurs cellulaires.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Libo Zhou et al.
ACS applied materials & interfaces, 13(43), 51321-51332 (2021-10-20)
Various biomaterial scaffolds have been developed for improving stem cell anchorage and function in tissue constructs for in vitro and in vivo uses. Growth factors are typically applied to scaffolds to mediate cell differentiation. Conventionally, growth factors are not strictly
Yanting Rao et al.
Immunity, inflammation and disease, 11(10), e978-e978 (2023-10-31)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammation mediated by an autoimmune response. Baculoviral IAP repeat-containing 2 (BIRC2) and tumor necrosis factor receptor 1-associated death domain protein (TRADD) have been reported to be highly expressed in RA, while their specific roles
Meng-Huang Wu et al.
International journal of molecular sciences, 20(1) (2018-12-28)
Chondrosarcoma, a heterogeneous malignant bone tumor, commonly produces cartilage matrix, which generally has no response to conventional therapies. Studies have reported that MLN4924, a NEDD8-activating enzyme inhibitor, achieves antitumor effects against numerous malignancies. In this study, the suppressive effects of
Qunli Wang et al.
Bioengineered, 12(2), 12812-12820 (2021-12-14)
Osteoarthritis (OA) is a cartilage degenerative disease commonly observed in the elderly population and significantly impacts the normal life of OA patients. It has been reported that the development of pathological cell senescence in chondrocytes is involved in the pathogenesis
Dong-Yeong Lee et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-23)
Antioxidant enzymes are decreased in osteoarthritis (OA) patients, implying the role of oxidative stress in osteoarthritis pathogenesis. The aim of this study was to evaluate the cytoprotective effects of delphinidin, a potent antioxidant, in human chondrocytes and the underlying mechanisms.