Principaux documents
SCC167
Sigma-Aldrich
Ligne cellulaire stromale MS5-hDLL1
Mouse
Synonyme(s) :
MS-5-hDLL1
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
Ligne cellulaire stromale MS5-hDLL1, The MS5-mDLL1 stromal cell line is used in a serum-free artificial thymic organoid (ATO) system to generate mature T-cells from human hematopoietic stem and progenitor cells.
Source biologique
mouse
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
In vivo, les lymphocytes T se développent dans le thymus à partir de cellules souches et progénitrices hématopoïétiques dérivées de la moelle osseuse (HSPC). In vitro, divers systèmes modèles ont été utilisés pour imiter la fonction thymique favorisant le développement des lymphocytes T, notamment le système OP9-DL1. Récemment, un système d'organoïde de thymus artificiel (ATO) sans sérum a été mis au point pour permettre une différenciation in vitro hautement efficace et reproductible et une sélection positive des lymphocytes T humaines à partir de sources multiples de HSPC, y compris le sang de cordon, la moelle osseuse et les HSPC CD34+ du sang périphérique (Seet et al. 2017). Un élément clé du système ATO est la lignée cellulaire MS5-hDLL1 qui évite d'avoir recours à des tissus thymiques primaires.
Pour générer la MS5-hDLL1, une lignée de cellules stromales murines (MS5) a été soumise à une transduction avec un vecteur lentiviral de troisième génération codant pour la DLL1 humaine et l'eGFP (Seet et al. 2017). Les 5 % de cellules exprimant le plus la GFP ont été triées par FACS et cultivées.
Pour former des organoïdes, les cellules stromales MS5-hDLL1 sont agrégées avec des HSPC par centrifugation et cultivées sur un insert de culture cellulaire à l'interface air-fluide. Les protocoles détaillés pour la mise en place du système d'organoïde de thymus artificiel (ATO) sont décrits dans la référence (Seet et al. 2017).
Référence :
Seet, C.S., He, C., Bethune, M.T., Li, S., Chick, B., Gschweng, E.H., Zhu, Y., Kim, K., Kohn, D.B., Baltimore, D. et Crooks, G.M. (2017) Generation of mature T cells from human hematopoietic stem and progenitor cells in artificial thymic organoids. Nat. Methods 14(5): 521-530.
Description de la lignée cellulaire
Cellules stromales
Application
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Domaine de recherche :
Réponse immunitaire
Inflammation et Immunologie
La lignée cellulaire stromale MS5-mDLL1 est utilisée dans un système d'organoïde de thymus artificiel (ATO) sans sérum pour générer des lymphocytes T matures à partir de cellules souches et progénitrices hématopoïétiques humaines.
Qualité
• Chaque flacon contient ≥ 1 × 10⁶ cellules viables.
• Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR murin de Charles River Animal Diagnostic Services.
• L'origine murine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces avec le rat, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates humains et non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Clause de non-responsabilité
Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM). Dans l'Union européenne, les OGM sont réglementés par les Directives 2001/18/CE et 2009/41/CE du Parlement européen et leur mise en œuvre nationale dans les États membres correspondants. Cette législation oblige {HCompany} à demander certaines informations vous concernant ainsi que l'établissement dans lequel les OGM sont manipulés. Cliquer ici pour obtenir le formulaire de Déclaration de l'utilisateur final.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Dong-Yeop Shin et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 38(11), 1454-1466 (2020-08-08)
Understanding physiologic T-cell development from hematopoietic stem (HSCs) and progenitor cells (HPCs) is essential for development of improved hematopoietic cell transplantation (HCT) and emerging T-cell therapies. Factors in the thymic niche, including Notch 1 receptor ligand, guide HSCs and HPCs