NA38/22TR
Membrane en EPDM pour vanne NovAseptic®
ethylene propylene diene monomer rubber
Gamme de produits
NovAseptic®
Paramètres
-1-6 bar pressure range (-14,5-87 psi) (gramm)
-30-135 °C temp. range (-22-275 °F)
Application
La vanne NovAseptic® est spécialement conçue pour les applications aseptiques. Elle répond aux exigences les plus strictes en matière de possibilité de nettoyage et de stérilisation. La conception aseptique est une caractéristique importante pour chacune des vannes. Les membranes en EPDM sont utilisées dans les vannes NovAseptic® pour toutes les applications de fluides compatibles.
Caractéristiques et avantages
Les vannes NovAseptic® sont utilisées dans le cadre d'étapes de procédés et d'applications biopharmaceutiques. Ces dernières comprennent des vannes pour les sorties de cuves, le contrôle directionnel des flux de procédé, des vannes de dérivation pour les carters de filtration ainsi que des ensembles de vannes pour les étapes à haute valeur ajoutée telles que les procédés membranaires et les procédés de chromatographie. La conception aseptique de la vanne NovAseptic® facilite la validation du procédé grâce à des matériaux de membrane tels que l'EPDM, le silicone et le PTFE. Ces matériaux répondent aux critères de la FDA et sont testés selon la classe VI de l'USP. Les vannes NovAseptic® sont spécialement conçues pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de possibilité de nettoyage et de stérilisation.
Conditionnement
La membrane est emballée dans une boîte fermée.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany