Principaux documents
NA18/22
Millipore
Membrane NA18, EPDM
NovAseptic Valve, Diaphragm, EPDM
About This Item
Code UNSPSC :
31411800
Matériaux
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer rubber)
PTFE
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovAseptic®
Caractéristiques
hydrophobic (Surface)
Paramètres
-1-(-6) bar pressure range
-30-140 °C temp. range (Short term use)
Poids
0.02 kg (0.044 lb)
Application
Le corps de vanne et l'actionneur appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression nominale différentes. C'est le composant le plus faible du produit assemblé qui définit les limites de température et/ou de pression nominale maximales.
Conditionnement
La membrane est emballée dans une boîte fermée.
Autres remarques
Toutes les membranes sont fabriquées avec des matériaux conformes aux réglementations de la FDA américaine, paragraphe 177.2600, et sont fournies avec une déclaration. La membrane répond aux exigences des tests biologiques pour les plastiques de classe VI de l'USP.