MX1394
NMP
for Peptide Synthesis
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-Pyrrolidone, 1-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP
About This Item
Produits recommandés
product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, for Peptide Synthesis
Pression de vapeur
0.32 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1.0 μeq/g Titrable base
≤300 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Free amine (as dimethylamine)
Couleur
clearAPHA: ≤20
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
202 °C/1013 hPa
Pf
-24 °C
Température de transition
flash point 91 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤275 nm
Absorption UV
λ: 275 nm Amax: ≤1.00
λ: 280 nm Amax: ≤0.70
λ: 300 nm Amax: ≤0.30
λ: 350 nm Amax: ≤0.10
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
peptide synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
greener alternative product
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup