Key Documents
MPGL06CL1
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Capsule Millipak®
sterile, filtration area 300 cm2, matrix Durapore®
Synonyme(s) :
Unité de filtration stérile Millipak-60 Filling Machine, 0,22 µm, raccord TC 1-1/2"/HB 1/4"
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
sterile
Gamme de produits
Millipak®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Paramètres
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
7.6 L/min flow rate at 2.9 bar (ΔP)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Surface de filtration
300 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1-1/2 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤2 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Point de bulle
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccords
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Configuration du dispositif : Capsule
Nombre de disques empilés : 60 disques
Conditionnement
Poche double facile à ouvrir
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Good Manufacturing Practices (ou Bonnes Pratiques de Fabrication) de la FDA.
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Bioprocédés
  • Utilisation prévue : Rétention ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d′emploi : Veuillez vous reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration dans le guide d′utilisation des membranes Durapore®
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
  • Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d′un filtre « ne relarguant pas de fibres », tels qu′ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
3 cycles d′autoclave de 90 min à 123 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l′eau à température ambiante régulée.
Répond aux exigences du Test des substances oxydables selon l′USP après un rinçage à l′eau avec ≥ 200 ml
Rétention bactérienne :
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm² en utilisant la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany