Filtration pour le bioprocessing
Nous proposons une diversité de solutions s'appuyant sur la filtration pour l'élimination de l'ADN, de l'ARN et des débris pour aider les fabricants à produire des produits biopharmaceutiques purs et de haute qualité. Nos solutions optimisent la qualité, le coût et la capacité, tout en fournissant des résultats cohérents auxquels les fabricants peuvent se fier. Nous disposons de produits de filtration pour chaque étape de votre procédé, notamment de filtres en profondeur de clarification, de systèmes de clarification, de solutions de prétraitement et de filtres pour les milieux de culture.
Explorer par catégorie
Filtres stérilisants pour le bioprocessing
La filtration stérilisante à l'aide de filtres à usage unique est une opération courante des bioprocédés et fait partie de chaque stratégie de maîtrise de la biocharge. Elle garantit la sécurité microbiologique des médicaments pour les patients. Découvrez comment sélectionner le meilleur filtre stérilisant pour chaque étape de votre procédé.
Filtres pour les gaz et filtres évent pour le bioprocessing
Les évents de gaz et les filtres évent utilisés dans toute la production biopharmaceutique contribuent à maintenir une pression proche de la pression ambiante dans les cuves de produit, les bioréacteurs, les systèmes clos et/ou les installations associées. Trouvez le bon filtre évent stérile pour répondre aux besoins de votre application industrielle.
Explorer d'autres catégories
Il existe une multitude d'options pour la filtration de tampons en bioproduction. La sélection des filtres s'appuie sur les exigences du procédé en matière de biosécurité, la capacité de traitement requise et les considérations économiques. Les filtres pour traiter les tampons en bioproduction permettent un contrôle de la biocharge, sont de grade stérilisant ou assurent une rétention des virus.
Notre matériel modulable et nos systèmes de filtration en profondeur à usage unique sont parfaitement adaptés à la clarification à l'échelle pilote et à l'échelle de production. Ils comprennent le dispositif modulaire Pod qui permet de passer à l'échelle supérieure ou inférieure avec le même encombrement.
Pre-configurée pour répondre à tous les besoins en matière de filtration de vos procédés biopharmaceutiques, notre gamme Series 4000™ de carters de filtration en acier inoxydable offre divers designs en T et en ligne, ainsi qu'une large gamme de taille de tubes.
Une filtration économique pour la réduction des particules et le contrôle de la biocharge est vitale en production agro-alimentaire. Apprenez comment des filtres peuvent être facilement intégrés dans votre procédé pour répondre aux exigences réglementaires et obtenir des produits de qualité sans compromettre le goût, la consistance et la sécurité.
Les systèmes de remplissage à usage unique pré-stérilisés offrent rapidité et souplesse d'utilisation pour les opérations de filtration finale et de remplissage final critiques. Découvrez comment les avancées en filtration aseptique simplifient le PUPSIT et permettent des opérations de fill finish stérile optimisées.
Pour un contrôle non destructif de l'intégrité des filtres qui soit rapide, fiable et reproductible, l'appareil de test automatique Integritest® 5 permet de réaliser des tests de point de bulle et de diffusion en ligne ou hors ligne. Il permet également de contrôler les filtres hydrophobes lorsqu'il est associé à l'unité de test à l'eau Exact-Air™ II.
Les préfiltres sont employés pour éliminer les particules et protéger les étapes en aval. Ils peuvent être utilisés pour protéger une colonne ou avant un filtre de grade stérilisant pour améliorer sa capacité de filtration. Découvrez comment nos préfiltres économiques peuvent améliorer la rentabilité de votre procédé.
La sécurité virale est une composante essentielle de la sécurité des médicaments pour les patients. La filtration virale des milieux de culture cellulaire limite le risque de contamination des bioréacteurs, tandis que la filtration virale downstream assure la clairance virale. Découvrez comment la filtration des virus réduit les risques et améliore la sécurité virale.
La modularité et la facilité d'utilisation des supports filtres sont deux aspects déterminants de l'intégration de la solution Viresolve® Pro. Elles permettent une filtration virale transposable, conforme à vos exigences de production.
La filtration des milieux de culture cellulaire prévient la contamination des bioréacteurs. La sélection d'un filtre stérilisant, d'un filtre contre les mycoplasmes ou d'un filtre contre les virus dépend du risque pour le procédé. Découvrez comment sélectionner le meilleur filtre pour la filtration de vos milieux de culture cellulaire.