MP42G12
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 12 well, 1mm
Synonyme(s) :
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Produits recommandés
product name
Gel précoulé avec 4-20% de Bis-Tris mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
Durée de conservation
18 mo.
Conditionnement
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 12 well
Cassette, l × L
10 cm × 8 cm
Épaisseur du gel
1 mm
Volume maximum des puits
60 μL
well wells
12 wells
Compatibilité
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Température de stockage
2-8°C
Description générale
- Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Application
- Chargement allant jusqu'à 60 μl d'échantillon/puits
- Temps d'analyse typique de 30 min (MES, 180 V) ou 34 min (MOPS, 200 V)
- Inverser le joint en cas d'utilisation avec les systèmes Bio-Rad Mini-PROTEAN
- Utiliser un adaptateur (MPTA) avec les systèmes XCell SureLock et les autres systèmes compatibles
Western blotting
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Contenu apparenté
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.