Key Documents
MMSANSYFU
Millipore
Kit de décontamination du circuit MILLIFLEX OASIS®
for use with MILLIFLEX OASIS® pumps
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Conditionnement
pack of 24 ea
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with MILLIFLEX OASIS® pumps
Description générale
Les consommables MILLIFLEX OASIS® pour le kit de désinfection du circuit interne permettent de désinfecter l'ensemble de la pompe en une fois. Les composants du kit comprennent un ensemble de désinfection composé d'un entonnoir et d'une seringue. Le kit de désinfection est un système autonome qui permet de nettoyer efficacement l'intérieur de la pompe MILLIFLEX OASIS®.
Application
Le kit de consommables MILLIFLEX OASIS® pour la désinfection du circuit interne permet une désinfection complète et est utilisé pour assurer l'efficacité des tests de biocharge.
Informations légales
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Afficher tout