MMGASKTMM
Kit de remplacement des joints de tête de filtration MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® system
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Conditionnement
pack of 5 units
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® system
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système de filtration OASIS MILLIFLEX® offre une solution pour simplifier et sécuriser le processus du contrôle microbien avec un maximum de productivité, de conformité à la réglementation et de fiabilité des résultats. La pompe MILLIFLEX OASIS® est une pompe à vide de nouvelle génération destinée à l'analyse de l'eau et de la biocharge en milieu pharmaceutique. Le kit de remplacement des joints de tête de filtration MILLIFLEX OASIS® contient des joints qui doivent être changés chaque année. Ce kit contient 5 jeux de joints pour 5 remplacements.
Application
La pompe de filtration MILLIFLEX OASIS® peut être utilisée dans les tests de biocharge et le contrôle de l'eau dans l'analyse de la bière, de l'eau en bouteilles, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Informations légales
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany