Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
MMSMCSD48
Millipore
Boîte de milieu de culture Milliflex Oasis®
Sabouraud dextrose media plates for yeast and mold – MXSMCSD48 to be used as replacement item. Search to explore!
Synonyme(s) :
Boîte de gélose prête à l'emploi, rose, à utiliser avec le système Milliflex Oasis®, Boîte de gélose Sabouraud Dextrose MILLIFLEX OASIS®
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
red polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
complies with EP
complies with JP
complies with USP
Stérilité
sterile
Forme
plate (Pre-poured agar)
Durée de conservation
9 mo.
Conditionnement
pk of 48 tests
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
pH
5.6±0.2 (25 °C)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with MILLIFLEX OASIS® system
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
MILLIFLEX OASIS® sabouraud dextrose media plates are ready-to-use agar-based media for convenient, rapid and reliable testing. These unique pink colour coded plates offer the control of critical handling steps all along the workflow in conjugation with the MILLIFLEX OASIS® system. They are manufactured and QC tested according to pharmaceutical industry requirements. The plates can be stacked and locked to ensure safe transportation and avoid accidental opening. The empty funnel tray can also be used as an incubation rack.
MILLIFLEX® TRACE features ensures total traceability through unique 2D barcodes identification and detachable labels. If left unopened, the plates remain sealed unlike standard petri plates which reduces condensation and dehydration for an extended storage time owing to its long shelf life.
Application
Les milieux gélosés MILLIFLEX OASIS® Sabouraud Dextrose sont conçus pour le recouvrement d'une large gamme de levures et moisissures rencontrées dans divers types d'eau, particulièrement dans l'eau de haute pureté utilisée dans l'industrie pharmaceutique, dans la bière et dans l'eau en bouteille. Elles sont très utilisées dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique.
Forme physique
48 boîtes de gélose pré-coulées prêtes à l'emploi
Remarque sur l'analyse
Les levures produisent des colonies blanches avec une texture crémeuse. Les moisissures présentent une texture rugueuse et/ou filamenteuse. Les bactéries qui parviennent à se développer forment des colonies incolores à blanches.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Afficher tout