Key Documents
MABT820
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine alpha 5 (CD49e), clone mAb16
clone mAb16, from rat
Synonyme(s) :
CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49e
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mAb16, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA5(3678)
Description générale
L'intégrine alpha-5 (UniProt : P08648 ; également appelée membre de la famille similaire à l'antigène CD49 E, sous-unité alpha du récepteur de la fibronectine, intégrine alpha-F, VLA-5, CD49e) est codée par le gène ITGA5 (également appelé FNRA) (identifiant du gène : 3678) chez l'être humain. Les intégrines sont des protéines membranaires intégrales et hétérodimériques composées d'une sous-unité alpha et d'une sous-unité bêta. Elles interviennent dans l'adhérence et la signalisation à la surface cellulaire. L'intégrine alpha-5 est une protéine membranaire de type I à passage unique, exprimée dans de nombreux types de cellules. Elle contient quatre sites de liaison au calcium (a.a. 480-488 ; 334-342 ; 401-409 et 465-473). Sur le plan structurel, cette protéine se compose d'un domaine extracellulaire (a.a. 4-995), d'un domaine transmembranaire (a.a. 996-1021) et d'un domaine cytoplasmique (a.a. 1022-1049). Associée à la sous-unité bêta 1, elle peut servir de récepteur pour la fibronectine et le fibrinogène. Elle reconnaît la séquence R-G-D de ses ligands. L'intégrine alpha-5 est également exprimée dans le cartilage articulaire. Elle intervient dans le développement de l'articulation synoviale et régule la survie des chondrocytes et la dégradation de la matrice au niveau du cartilage articulaire. Les fractions membranaires obtenues à partir de fibroblastes d'animaux diabétiques présentent une baisse significative des niveaux de l'intégrine alpha-5. (réf. : Almeida, ME et al., (2016). Mol. Cell. Biochem. 421(1-2); 19-28).
Spécificité
Le clone mAb16 est un anticorps monoclonal de rat qui détecte spécifiquement l'intégrine alpha5 dans les cellules humaines.
Immunogène
Récepteur de la fibronectine purifié à partir de placenta humain.
Application
Analyse d'inhibition : une concentration de 10 µg/ml d'un lot représentatif a permis d'empêcher l'adhérence de cellules HT-1080 sur des plaques recouvertes de fibronectine (avec la permission du Dr Kenneth M. Yamada, M.D., Ph. D., NIDCR, National Institutes of Health, Bethesda, MD, États-Unis).
Analyse d'inhibition : un lot représentatif a permis d'inhiber l'adhérence des fibroblastes WI38 à la fibronectine (Akiyama, S.K., et al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75).
Analyse d'inhibition : un lot représentatif a permis d'inhiber l'étalement des cellules A375-SM. (Humphries, J.D., et al. (2005). J Biol Chem. 280(11):10234-43).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'intégrine alpha5 (CD49e) dans des applications d'immunocytochimie (Akiyama, S.K., et al. (1989). J. Cell Biol. 109(2):863-75).
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'intégrine alpha5 (CD49e) dans des applications d'immunoprécipitation (Akiyama, S.K., et al. (1989). J. Cell Biol. 109(2):863-75).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-intégrine alpha5 (CD49e), clone mAb16 (réf. MABT820), est un anticorps monoclonal de rat qui permet de détecter l'intégrine alpha5 et dont l'utilisation a été testée dans des essais d'immunocytochimie, d'immunoprécipitation et d'inhibition.
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HFF.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/25e de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine alpha5 (CD49e) dans des fibroblastes de prépuce humain (HFF).
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 114,54 kDa.
Forme physique
Anticorps IgG2a monoclonal de rat purifié dans du PBS sans azoture.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Siqi Xiong et al.
Stem cells and development, 29(5), 290-300 (2019-12-20)
Stem cell-based therapy to restore the function of abnormal trabecular meshwork (TM) and decrease intraocular pressure (IOP) provides a novel approach to treat open-angle glaucoma. However, molecular mechanism for stem cells homing and anchoring to the TM remains unclear. This
Michael J McClure et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 316(6), C876-C887 (2019-03-21)
Regenerative medicine treatments for severe skeletal muscle injuries are limited, resulting in persistent functional deficits. Clinical options include neglecting the wound with the expectation that fibrosis will develop or using an autologous muscle graft with minimal functional improvement. A regenerative
Brian J Kwee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(35) (2021-08-28)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) are increasingly combined with biomaterials to enhance their therapeutic properties, including their immunosuppressive function. However, clinical trials utilizing MSCs with or without biomaterials have shown limited success, potentially due to their functional heterogeneity across different donors
Shaohe Wang et al.
Cell, 184(14), 3702-3716 (2021-06-17)
Many embryonic organs undergo epithelial morphogenesis to form tree-like hierarchical structures. However, it remains unclear what drives the budding and branching of stratified epithelia, such as in the embryonic salivary gland and pancreas. Here, we performed live-organ imaging of mouse