Merck
MAB1997
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, MB1.2
Synonyme(s) :
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
MB1.2, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
FACS, IHC, IP, WB
Citations:
140
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine β1, clone MB1.2, clone MB1.2, Chemicon®, from rat
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MB1.2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
L'intégrine bêta-1 (UniProt P05556 ; aussi connue sous les noms de CD29, glycoprotéine Iia, GPIIA, sous-unité bêta de l'intégrine VLA-4, "very late activation protein", polypeptide bêta) est codée par le gène ITGB1 (aussi appelé FNRB, MDF2, MSK12, VLA-BETA ou VLAB) (identifiant du gène : 3688) chez l'homme. L'intégrine bêta-1 est une glycoprotéine transmembranaire de 130 kDa qui interagit avec diverses sous-unités alpha de l'intégrine (notamment alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 et alpha 6) pour former les complexes de récepteurs fonctionnels qui se lient à des protéines spécifiques de la matrice extracellulaire. Les récepteurs du type intégrine régulent tout un éventail de fonctions biologiques importantes, notamment le développement embryonnaire, la cicatrisation, l'hémostase et la prévention de la mort cellulaire programmée. Ils sont aussi impliqués dans les états pathologiques anormaux tels que l'angiogenèse dirigée par les tumeurs, la croissance tumorale et les métastases. Ces récepteurs hétérodimères pontent le cytosquelette d'actine cytoplasmique avec des protéines présentes dans la matrice extracellulaire et/ou sur les cellules adjacentes. Les interactions entre les intégrines et la matrice extracellulaire entraînent l'activation de voies de transduction du signal et la régulation de l'expression génique.
~88 kDa (forme non-glycosylée) et ~130 kDa (forme glycosylée).
Immunogen
Intégrine bêta-1 de souris, selon Von Ballestrem, C.G., et al. (1996). Hybridoma. 15(2):125-132. Intégrine bêta-1 de souris, selon Von Ballestrem, C.G., et al. (1996). Hybridoma. 15(2):125-132.
Application
Immunoprécipitation :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé pour immunoprécipiter les intégrines VLA (β1) à partir d'un lysat de 106 équivalents de cellules : 2 μg.
Cytométrie en flux :
Une concentration de 10 μg/ml d'un lot précédent a été utilisée en FC.
Immunohistochimie sur des coupes de tissu congelé :
20 μg/ml d'un précédent lot ont été utilisés. En raison de la vaste distribution tissulaire des VLA (β1), une liaison de la référence MAB1997 à divers types de cellules est couramment observée.
Ne bloque pas l'adhérence cellulaire médiée par les intégrines VLA aux protéines de la matrice. L'activation des propriétés de signalisation des intégrines VLA (β1) par la référence MAB1997 n'a pas été caractérisée.
Western blotting :
10 µg/ml. Efficace sur les échantillons dénaturés par du SDS et chauffés. Non efficace sur les échantillons réduits.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-intégrine β1, clone MB1.2, est un anticorps dirigé contre l'intégrine β1 destiné à l'analyse par FC, IH, IP et WB.
Biochem/physiol Actions
Réagit avec la sous-unité β1 des intégrines VLA (β1)
Physical form
Format : Produit purifié
IgG2κ monoclonale de rat purifiée en solution dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,02 M à pH 7,6, du NaCl 0,25 M et 0,1 % de NaN3
Analysis Note
Contrôle
Lysat de cellules entières de la lignée cellulaire OVCAR5 humaine
Lysat de cellules C2C12.
Produit évalué en routine par western blotting sur du lysat de cellules C2C12.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter l'intégrine β1 dans 10 μg de lysats de cellules C2C12.
Other Notes
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Remplace : 04-1109
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2