MABN2302
Anti-ARHGAP11B Antibody, clone 3758-A37-5
Synonyme(s) :
Inactive Rho GTPase-activating protein 11B, Rho-type GTPase-activating protein 11B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3758-A37-5, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 30.25 kDa
observed mol wt ~30 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... ARHGAP11B(89839)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from COS-7 cells transfected with human ARHGAP11B.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ARHGAP11B in lysate from COS-7 cells transfected with human ARHGAP11B, but not in lysate from wild-type COS-7 cells.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ARHGAP11B in Immunofluorescence application (Namba, T., et al. (2020). Neuron. 105(5):867-881.e9; Heide, M., et al. (2020). Science. 369(6503):546-550).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ARHGAP11B in Western Blotting applications (Namba, T., et al. (2020). Neuron. 105(5):867-881.e9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable