Key Documents
MABT27
Sigma-Aldrich
Anti-LIBS2 epitope (Integrin beta3 subunit) Antibody, clone ab62
clone ab62, from mouse
Synonyme(s) :
LIBS2 domain, Integrin, Integrin alphaVbeta3, LIBS2 epitiope
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ab62, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
Description générale
La famille de récepteurs d'adhérence cellulaire que sont les intégrines est constituée d'au moins 16 hétérodimères associés aux membranes, composés d'une sous-unité alpha et d'une sous-unité bêta qui se combinent par voie non covalente. L'implication des intégrines dans la prolifération vasculaire, l'adhésion et la cicatrisation est bien documentée. Le récepteur d'adhésion dénommé intégrine alphaVbêta3 semble être exprimé sélectivement sur les vaisseaux sanguins en croissance et a été identifié comme un marqueur du tissu vasculaire angiogénique.
Clone Ab62 is a monoclonal antibody that specifically recognizes the LIBS2 epitope in the C-terminal region of the extracellular domain of the beta3 subunit (Wiberzbicka-Patynowski, I., et al. (1999). JBC. 274(53):37809-37814).
Spécificité
This antibody recognizes the LIBS2 epitope in the C-terminal region of the extracellular domain of the beta3 subunit of integrins.
Immunogène
Human GPIIa-IIIb purified from platelets
Épitope : LIBS2 epitope in the C-terminal region of the extracellular domain of the beta3 subunit of integrins.
Application
Analyse par cytométrie en flux : A previous lot was used by an independent laboratory in FC (Ginsberg, M., et al. (1990). Blood. 76:2017-2023.)
Anti-LIBS2 epitope (Integrin beta3 subunit) Antibody, clone ab62 is an antibody against LIBS2 epitope (Integrin beta3 subunit) for use in WB, FC.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Qualité
µµ
Description de la cible
Forme physique
Anticorps IgG2aκ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rubén A Bartolomé et al.
Molecular oncology, 15(7), 1849-1865 (2021-03-15)
Cadherin 6 (CDH6) is significantly overexpressed in advanced ovarian and renal cancers. However, the role of CDH6 in cancer metastasis is largely unclear. Here, we investigated the impact of CDH6 expression on integrin-mediated metastatic progression. CDH6 preferentially bound to αIIbβ3
Zhen Feng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(19) (2021-05-06)
Invadopodia are integrin-mediated adhesions with abundant PI(3,4)P2 However, the functional role of PI(3,4)P2 in adhesion signaling remains unclear. Here, we find that the PI(3,4)P2 biogenesis regulates the integrin endocytosis at invadopodia. PI(3,4)P2 is locally produced by PIK3CA and SHIP2 and
F Zhou et al.
Lab on a chip, 18(19), 2966-2974 (2018-09-01)
Cell adhesion plays a critical role in many cellular functions, such as the hemostatic/thrombotic process, inflammatory reactions, and adaptive immune response. Many cell adhesion processes involve crosstalk between multiple ligand-receptor systems through intracellular signaling. To elucidate such crosstalk requires analysis
Anna Testa et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 124, 49-62 (2023-11-14)
Highly aggressive, metastatic, neuroendocrine prostate cancer, which typically develops from prostate cancer cells acquiring resistance to androgen deprivation therapy, is associated with limited treatment options and hence poor prognosis. We have previously demonstrated that the αVβ3 integrin is over-expressed in
Wen-Ye Tjong et al.
Scientific reports, 9(1), 1517-1517 (2019-02-08)
CD97/ADGRE5 is an adhesion G protein-coupled receptor (aGPCR) involved in tumor cell adhesion, migration, angiogenesis, and apoptosis. CD97 has been shown previously to stimulate angiogenesis by interacting with integrins on endothelial cells via an Arginine-Glycine-Aspartic acid (RGD) motif. In this