Key Documents
MAB2079Z
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine β1 activée, clone HUTS-4, sans azoture
clone HUTS-4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2079
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HUTS-4, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
rat ... Itgb1(24511)
Description générale
L'intégrine bêta1, aussi appelée CD29, est une glycoprotéine transmembranaire de 130 kDa qui forme des complexes non covalents avec diverses sous-unités alpha de l'intégrine (notamment alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 et alpha 6) pour donner les récepteurs fonctionnels qui se lient à certaines protéines particulières de la matrice extracellulaire. Les récepteurs du type intégrine sont impliqués dans la régulation de tout un éventail de fonctions biologiques importantes, notamment le développement embryonnaire, la cicatrisation, l'hémostase et la prévention de la mort cellulaire programmée. Ils sont aussi impliqués dans les états pathologiques anormaux tels que l'angiogenèse dirigée par les tumeurs, la croissance tumorale et les métastases. Ces récepteurs hétérodimères pontent le cytosquelette d'actine cytoplasmique avec des protéines présentes dans la matrice extracellulaire et/ou sur les cellules adjacentes. Les interactions entre les intégrines et la matrice extracellulaire entraînent l'activation de voies de transduction du signal et la régulation de l'expression génique.
Spécificité
L'anticorps monoclonal MAB2079Z est spécifique de la conformation active des intégrines bêta1 humaines. Le sous-groupe d'intégrines bêta1 ou VLA contient au moins 10 membres, chacun comprenant une sous-unité alpha distincte associée de manière non covalente à la sous-unité bêta1 commune. L'activation fonctionnelle des intégrines peut être induite en conditions expérimentales par addition de Mg2+ ou Mn2+, ou en utilisant l'un des anticorps stimulateurs disponibles. Les signaux intracellulaires générés suite à l'activation cellulaire modulent également la conformation et l'affinité des intégrines dans les systèmes cellulaires. Les anticorps tels que MAB2079Z qui sont capables de distinguer les différents états d'activation des intégrines sont exceptionnellement utiles pour les études portant sur la régulation de l'activation. L'anticorps MAB2079Z reconnaît des épitopes dans la région 355-425 de la sous-unité bêta1 commune aux intégrines VLA, dont l'expression suit l'activité de liaison de ligand de ces récepteurs d'adhérence induite par divers stimuli extracellulaires et intracellulaires.
Immunogène
Généré contre des intégrines bêta1 humaines purifiées à partir de lysats de tissus pulmonaire, hépatique et de muscle squelettique humains obtenus avec du Triton X-100. La référence MAB2079Z a spécifiquement été choisie en raison de sa plus grande réactivité avec les lymphoblastes T lors d'une stimulation par Mn2+.
Épitope : activé, sans azoture.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez l'intégrine β1 à l'aide de cet anticorps anti-intégrine β1 activée, clone HUTS-4, sans azoture, dont l'utilisation a été validée en ELISA, FC, IH et WB.
ELISA
Immunohistochimie : tissu frais congelé, ou légèrement fixé, avec 4 % de PFA et perméabilisé avec 0,1 % de Triton X-100 en présence de Mn++ car l'épitope de HUTS-4 dépend de l'ion Mn++. Il est à noter que l'anticorps ne marque que les intégrines bêta1 activées. Les intégrines bêta1 activées sont typiquement observées par exemple aux alentours des plaies (voir http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=eurekah.figgrp.12951) . Utilisez MAB1981 ou CBL1333 pour marquer et détecter l'intégrine bêta1.
Western Blotting : conditions non réductrices uniquement (voir http://www.jbc.org/cgi/content/full/271/19/11067).
Analyse par FACS : 2,5 μg d'anticorps / 5 x 105 cellules.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Description de la cible
88 kDa
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur protéine A dans du PBS sans conservateur.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissus pulmonaire, hépatique et de muscle squelettique humains
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bo Wu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 34, 110-110 (2015-10-07)
Dysregulated endocytosis of membrane proteins contributes significantly to several hallmarks of cancer. Basigin can enhance cancer progression, but its precise mechanism remains unclear. CD98 promotes cell spreading and tumorigenicity by triggering integrin clustering and enhancing cell adhesion to the extracellular
Honghong Yao et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(4), 1532-1548 (2013-01-08)
One of the hallmark features of HIV-associated neurological disease is increased activation and migration of microglia. HIV transactivator of transcription (Tat) is released from infected cells and has the ability to recruit microglia. The purpose of this study was to
Elevated expression of syntenin in breast cancer is correlated with lymph node metastasis and poor patient survival.
Yang, Y; Hong, Q; Shi, P; Liu, Z; Luo, J; Shao, Z
Breast Cancer Research null
Li-Yan Li et al.
Oncotarget, 6(18), 15940-15952 (2015-04-25)
The paucity of new drugs for the treatment of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) limits the treatment options. This study characterized the therapeutic efficacy and action mechanism of a novel natural macrolide compound F806 in human ESCC xenograft models and
Congcong Shen et al.
International journal of molecular medicine, 39(4), 949-959 (2017-03-16)
The commercial use of epidermal growth factor (EGF) is extensive and has been shown to be effective for skin wound healing in clinical practice. There is evidence to indicate that the topical administration of EGF significantly accelerates re-epithelialization by promoting keratinocyte