MABN869
Anti-DARPP-32 Antibody, clone 9B6.1
clone 9B6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, DARPP-32, Dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9B6.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1R1B(84152)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected DARPP-32 in human cerebral cortex and human testis tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DARPP-32 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable