Principaux documents
MABF2069
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-glucuronoxylomannane (GXM), clone 18B7
clone 18B7, from mouse
Synonyme(s) :
GXM
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
18B7, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunodepletion: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Cryptococcus neoformans est un champignon du type levure encapsulée qui provoque des infections systémiques, notamment une méningo-encéphalite mortelle. Le glucuronoxylomannane (GXM) est le principal constituant de la capsule de Cryptococcus neoformans qui module la réponse inflammatoire des monocytes humains in vitro. Le motif structural de base du GXM est une répétition de trois mannoses avec un résidu d'acide glucuronique sur le premier mannose. Il a été montré que sa structure est modifiée dans certaines souches par l'addition de substitutions de xylose sur le squelette de mannane. Il a été montré que six triades connues sous les noms de M1-M2 sont présentes en diverses proportions dans le GXM des différents sérotypes, et M2 serait la triade la plus courante dans le sérotype A du GXM. Le GXM soluble est un facteur de virulence important, qui contribue à la pathogenèse de l'infection. De forts taux de GXM ont été trouvés dans le sérum de patients atteints par cryptococcosis. Le clone 18B7 présente une activité significative contre le GXM, et son action pourrait impliquer une hydrolyse du substrat d'oligosaccharide. Cet anticorps se comporte comme une opsonine puissante pour Cryptococcus neoformans en augmentant la phagocytose de celui-ci. Cet anticorps peut aussi réduire les taux de GXM en interférant avec la libération de polysaccharide par la capsule. Il a été montré que l'administration de cet anticorps à des souris permet d'éliminer rapidement l'antigène cryptococcal présent dans le sérum. (réf. : Bowen, A., et al. (2017). J. Biol. Chem. 292(2); 417-434; Martinez, LR., et al. (2004). Infect. Immun. 72(6); 3674 3679; Tissi, L., et al. (2004). Infect. Immun. 72(11); 6367-6372; Devi, SJN et al. (1991). Infect. Immun. 59(10); 3700-3707).
Spécificité
Le clone 18B7 est un anticorps monoclonal de souris qui se lie au glucuronoxylomannane (GXM) issu de Cryptococcus neoformans.
Immunogène
Vaccin conjugué toxoïde tétanique-glucuronoxylomannane (GXM) de sérotype A de Cryptococcus neoformans.
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter le glucuronoxylomannane (GXM) dans des applications d'immunohistochimie (Lendvai, N., et. al. (1999). J Infect Dis. 180(3):791-801; Casadevall, A., et. al. (1998). Antimicrob Agents Chemother. 42(6):1437-46).
Analyse par immunodéplétion : Un lot représentatif a permis d'immunodépléter le glucuronoxylomannane (GXM) dans des applications d'immunodéplétion (Lendvai, N., et. al. (1999). J Infect Dis. 180(3):791-801; Casadevall, A., et. al. (1998). Antimicrob Agents Chemother. 42(6):1437-46; Martinez, L.R., et. al. (2004). Infect Immun. 72(6):3674-9; Bowen, A., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(2):417-434).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter le glucuronoxylomannane (GXM) dans des applications d'immunofluorescence (Casadevall, A., et. al. (1998). Antimicrob Agents Chemother. 42(6):1437-46; Bowen, A., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(2):417-434).
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter le glucuronoxylomannane (GXM) dans des cellules de Cryptotoccus tuées par voie thermique.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/50-1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter le glucuronoxylomannane (GXM) dans des tissus de rate, de poumon, de foie et de cerveau de souris infectés par S. neoformans.
Analyse par ELISA : Un lot représentatif a permis de détecter le glucuronoxylomannane (GXM) dans des applications d'ELISA (Casadevall, A., et. al. (1998). Antimicrob Agents Chemother. 42(6):1437-46; Martinez, L.R., et. al. (2004). Infect Immun. 72(6):3674-9; Bowen, A., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(2):417-434).
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'anticorps anti-glucuronoxylomannane (GXM), clone 18B7 (réf. MABF2069), est un anticorps monoclonal de souris qui permet de détecter le glucuronoxylomannane issu de Cryptococcus neoformans, et dont l'utilisation a été testée en ELISA, immunodéplétion, immunocytochimie, immunofluorescence et immunohistochimie (paraffine).
Qualité
Tests d'isotypage : Confirmation d'identité par test d'isotypage.
Analyse par isotypage : L'identité de cet anticorps monoclonal a été confirmée par un test d'isotypage comme étant de l'IgG1 de souris.
Forme physique
Anticorps IgG1 monoclonal de souris purifié dans du PBS sans azoture.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception. Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Matheus Henrique Dos Santos et al.
Cells, 11(21) (2022-11-12)
Chimeric antigen receptors (CARs) redirect T cells to recognize a specific target. CAR components play a pivotal role in antigen specificity, structure stability, expression on cell surface, and induction of cellular activation, which together determine the success of CAR T-cell
Keigo Ueno et al.
PloS one, 14(8), e0220989-e0220989 (2019-08-10)
Cryptococcus gattii is a capsular fungal pathogen, which causes life-threatening cryptococcosis in immunocompetent individuals. This emerging pathogen is less likely to be recognized by innate immunity compared to traditional Cryptococcus neoformans strains. Previous studies indicate that C-type lectin receptors (CLRs)
Ya-Nan Li et al.
Nature communications, 13(1), 4074-4074 (2022-07-15)
Cryptococcosis is a potentially lethal disease that is primarily caused by the fungus Cryptococcus neoformans, treatment options for cryptococcosis are limited. Here, we show glucuronoxylomannan, the major polysaccharide component of C. neoformans, induces the recruitment of neutrophilic myeloid-derived suppressor cells
Keigo Ueno et al.
European journal of immunology, 51(9), 2281-2295 (2021-03-18)
Cryptococcus gattii is a capsular pathogenic fungus causing life-threatening cryptococcosis. Although the capsular polysaccharides (CPs) of C. gattii are considered as virulence factors, the physiological significance of CP biosynthesis and of CPs themselves is not fully understood, with many conflicting data reported.
Maggie P Wear et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2775, 239-255 (2024-05-17)
One of the standard assays for the fungal pathogen Cryptococcus neoformans is the glucuronoxylomannan (GXM) ELISA. This assay utilizes monoclonal antibodies targeted against the critical virulence factor, the polysaccharide (PS) capsule. GXM ELISA is one of the most used assays