Merck
A9525
Angiotensine II humaine
≥93% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
1-8-Angiotensine I, 5-Isoleucine-angiotensine II, Ang II, Angiotensine 2, Angiotensine II, DRVYIHPF, Hypertensine, Ile(5)-angiotensine II
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H71N13O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1046.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
concentration
≤100%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
1.2-10.4% acetate
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CCCNC(=N)N)C(C)C)Cc4ccc(cc4)O)[C@H](CC)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH · 2CH3COOH · H2O
Domaine de recherche : Signalisation cellulaire
Application
  • L'angiotensine II (AngII) humaine a été utilisée :
  • pour étudier son effet sur l'inflammation des îlots médiée par l'interleukine-1β et le dysfonctionnement des cellules β.
  • pour déterminer si l'AngII active certaines isoformes spécifiques du NFAT (facteur nucléaire des lymphocytes T activés) dépendant de la calcineurine dans les cardiomyocytes.
  • pour étudier les conséquences de perfusions systémiques d'AngII sur la perméabilité glomérulaire in vivo.
  • pour induire des anévrismes de l'aorte abdominale (AAA) chez des souris avec invalidation ("knockout") d'ApoE pour des études expérimentales.
  • pour étudier l'effet d'une perfusion d'AngII sur le catabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) atriaux chez des souris C57/BL6 mâles.
  • pour vérifier les effets de l'AngII sur la production de triglycérides plasmatiques et son lien avec la résistance à l'insuline chez le rat normal.
Biochem/physiol Actions
L'angiotensine II (AngII) est une hormone cardiovasculaire octapeptidique qui modifie les activités du cœur, des reins, du système vasculaire et du cerveau. Dans le sang, l'AngII est produite à partir de l'angiotensinogène par la rénine et l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA). Elle exerce son action en se liant à des récepteurs spécifiques présents sur les membranes cellulaires. Elle est associée à la vasoconstriction, l'induction de la croissance des muscles lisses vasculaires, la stimulation de l'expression de proto-oncogènes, ainsi que la modulation de l'hypertrophie myocardique, l'insuffisance rénale et la fibrose. L'AngII a un rôle important dans la régulation de la pression artérielle via le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA).
Features and Benefits
La pureté de notre angiotensine II humaine (Ang II) est vérifiée (CLHP et composition peptidique) pour garantir la réussite de vos expériences. La séquence du peptide est DRVYIHPF.
Analysis Note
Composition en peptides d′au moins 75 %.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Angiotensine II humaine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe