AB1284
Anti-Heme Oxygenase 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
HO-1, HSP32
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
bovine, mouse, rat
Ne doit pas réagir avec
canine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Hmox1(513221)
dog ... Hmox1(442987)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Immunohistochemistry: 1:50-1:1,000 on human airway biopsy, human spleen, human kidney and porcine arteries.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lung
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable