Principaux documents
MABE325
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-p21WAF1, clone EA10
clone EA10, from mouse
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, Melanoma differentiation-associated protein 6, MDA-6, p21
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EA10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN1A(1026)
Description générale
Le suppresseur de tumeur p53 active la transcription d'un certain nombre de gènes, notamment le gène WAF1/CIP1, en réponse à une altération de l'ADN. Le produit du gène WAF1, d'un poids de ~21 kDa, est intégré à un complexe comprenant des cyclines, des CDK et PCNA présent dans les cellules normales mais pas dans les cellules transformées, et semble être un inhibiteur universel de l'activité CDK. La liaison de p21WAF1 aux CDK et l'inhibition des CDK qui en résulte ont notamment pour effet d'empêcher la phosphorylation CDK-dépendante et l'inactivation de la protéine Rb, qui est essentielle à la progression du cycle cellulaire. p21WAF1 est donc un inhibiteur réversible puissant de la progression du cycle cellulaire qui intervient au niveau des points de contrôle de G1 et G2, probablement destiné à laisser le temps à l'ADN de se faire réparer. Un arrêt irréversible en phase G1 ou G2 entraîne l'apoptose. Même si le rôle de p21WAF1 dans l'apoptose est moins clair, on sait que l'apoptose médiée par p53 entraîne une hausse de l'expression de WAF1. L'induction de p21WAF1 peut se faire via des mécanismes à la fois p53-dépendants et p53-indépendants, en réponse à certaines conditions observées. Il a également été montré que le gène p21WAF1 est impliqué dans la sénescence cellulaire, cadre dans lequel il est dénommé sdi1. Il a été observé que sa surexpression inhibe la croissance cellulaire.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine p21WAF1 humaine.
Application
Analyse par western blotting : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine p21WAF1 dans des cellules CLL exposées et non exposées à des rayons gamma (Carter, A., et al. (2004). Br J Haematol. 127(4):425-428).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine p21WAF1 dans du tissu de région lombaire humain normal (Carter, A., et al. (1995). Cancer Res. 55(13):2910-2919.).
Analyse par cytométrie en flux : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine p21WAF1 dans des cellules CLL exposées et non exposées à des rayons gamma (Carter, A., et al. (2004). Br J Haematol. 127(4):425-428).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-p21WAF1, clone EA10, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter la protéine p21WAF1 qui a été validé en WB et FC.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HT-29.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine p21WAF1 dans 10 µg de lysat de cellules HT-29.
Description de la cible
~21 kDa (poids observé)
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Surnageant d'IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules HT-29
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
H Kokuba et al.
The Journal of investigative dermatology, 113(5), 808-815 (1999-11-26)
Erythema multiforme follows administration of several drugs or infection with various agents, including herpes simplex virus, a syndrome designated herpes simplex virus associated erythema multiforme. Lesional skin from 21 of 26 (81%) herpes simplex virus associated erythema multiforme patients was
Yi-Chu Yu et al.
Scientific reports, 3, 1675-1675 (2013-04-18)
Securin overexpression correlates with poor prognosis in various tumours. We have previously shown that securin depletion promotes radiation-induced senescence and enhances radiosensitivity in human cancer cells. However, the underlying molecular mechanisms and the paracrine effects remain unknown. In this study
P Giannakakou et al.
Oncogene, 20(29), 3806-3813 (2001-07-06)
Paclitaxel (PTX), a microtubule-active agent, blocks cell proliferation by inhibiting mitotic progression leading to mitotic and postmitotic arrest and cell death. Here we demonstrate for the first time that very low concentrations of PTX (3-6 nM) can completely inhibit cell
L A Stivala et al.
Oncogene, 20(5), 563-570 (2001-04-21)
The cyclin-dependent kinase inhibitor p21(waf1/cip1) is known to impair DNA synthesis by binding to PCNA, the co-factor of DNA polymerases delta and epsilon. However, a positive role for p21 in nucleotide excision repair (NER) has been suggested. In this study
Yi-He Ling et al.
Molecular pharmacology, 72(2), 248-258 (2007-04-26)
Erlotinib, a small-molecule epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor, has been shown to have potent antitumor effects against human non-small-cell lung cancer (NSCLC) cell growth; however, the mechanism of such an effect is not elucidated. Here, we demonstrate