ABC955
Anti-GADD153/DDIT3/CHOP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
DNA damage-inducible transcript 3 protein, DDIT-3, C/EBP zeta, C/EBP-homologous protein, CHOP, C/EBP-homologous protein 10, CHOP-10, CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153, GADD153/DDIT3/
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDIT3(1649)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GADD153/DDIT3/CHOP in 10 µg of Tunicamycin treated HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable