Principaux documents
MAB8743
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-encéphalite japonaise, clone 6B4A-10
clone 6B4A-10, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
NAKAYAMA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B4A-10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Réactivité croisée vis-à-vis de l'encéphalite de Saint-Louis (MSI-7), l'encéphalite japonaise (Nakayama), l'encéphalite du Nil occidental (EG 101) et l'encéphalite de la Murray Valley (Original), déterminée par ELISA.
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
ELISA
Immunofluorescence indirecte
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-encéphalite japonaise, clone 6B4A-10, est un anticorps dirigé contre l'encéphalite japonaise destiné à l'analyse par ELISA et IF.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Format : produit purifié
Fourni en solution dans du tampon phosphate 0,02 M contenant du NaCl 0,25 M (pH 7,6) et 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Longitudinal studies in South Indian villages on Japanese encephalitis virus infection in mosquitoes and seroconversion in goats.
Rajendran, R, et al.
Tropical Medicine & International Health, 8, 174-181 (2003)
Ana P Goncalvez et al.
Journal of virology, 82(14), 7009-7021 (2008-05-16)
Japanese encephalitis virus (JEV)-specific Fab antibodies were recovered by repertoire cloning from chimpanzees initially immunized with inactivated JE-VAX and then boosted with attenuated JEV SA14-14-2. From a panel of 11 Fabs recovered by different panning strategies, three highly potent neutralizing
Kotaro Ishida et al.
PLoS pathogens, 19(10), e1011681-e1011681 (2023-10-11)
In the case of the Japanese encephalitis virus (JEV), the envelope protein (E), a major component of viral particles, contains a highly conserved N-linked glycosylation site (E: N154). Glycosylation of the E protein is thought to play an important role
Isolation of eastern equine encephalitis virus and West Nile virus from crows during increased arbovirus surveillance in Connecticut, 2000.
Beckwith, WH; Sirpenski, S; French, RA; Nelson, R; Mayo, D
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene null
Japanese encephalitis in Kerala, south India: can Mansonia (Diptera: Culicidae) play a supplemental role in transmission?
Arunachalam, N, et al.
Journal of Medical Entomology, 41, 456-461 (2004)