A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
89
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL (after reconstitution)
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
L'immunoglobuline G (IgG) est une immunoglobuline multimère constituée de deux chaînes lourdes γ et de deux chaînes légères. Chaque complexe possède deux sites de liaison à un antigène. L'IgG est l'une des protéines les plus abondantes du sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. L'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux pathogènes ayant provoqué la réponse, et recruter d'autres cellules et molécules afin de détruire l'antigène. En outre, il s'agit du seul isotype capable de traverser le placenta humain, conférant ainsi au fœtus une protection durant ses premières semaines de vie, avant que son propre système immunitaire ne se développe. Les IgG combinées présentent une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'anticorps de chèvre anti-IgG (chaînes H+L) de souris, conjugué à du FITC, est un anticorps dirigé contre l'IgG de souris et destiné à l'IF.
L'anticorps purifié par affinité utilisé en IEP à une concentration minimum de 10 mg/ml avec du sérum de lapin anti-chèvre comme antigène donne une bande unique.
Suggestion de dilution pour la plupart des applications : 1/50-1/200.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Suggestion de dilution pour la plupart des applications : 1/50-1/200.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Biochem/physiol Actions
L'anticorps purifié par affinité analysé en IEP à une concentration minimum de 10 mg/ml avec du sérum total de souris comme antigène donne une bande unique.
Pureté :
L'anticorps purifié par affinité utilisé en IEP à une concentration minimum de 10 mg/ml avec du sérum de lapin anti-chèvre comme antigène donne une bande unique.
Pureté :
L'anticorps purifié par affinité utilisé en IEP à une concentration minimum de 10 mg/ml avec du sérum de lapin anti-chèvre comme antigène donne une bande unique.
Physical form
Produit lyophilisé à partir de solution saline tamponnée au phosphate 0,02 M et de chlorure de sodium 0,25 M à pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium et 15 mg/ml d'albumine de sérum bovin.
Rapport F/P :
14,5μg de FITC par mg d'anticorps.
Rapport F/P :
14,5μg de FITC par mg d'anticorps.
Produit purifié par immuno-affinité
Preparation Note
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum à partir de la date de réception. Après reconstitution, le produit est stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C sous forme liquide, non diluée. Pour un stockage prolongé après reconstitution, ajouter un volume égal de glycérol de façon à atteindre une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées. Il est à noter que, après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées. Protéger de la lumière.
Analysis Note
L'anticorps purifié par affinité utilisé en IEP à une concentration minimum de 10 mg/ml avec du sérum de lapin anti-chèvre comme antigène donne une bande unique.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3