317616
D.P.X.
Neutral mounting medium
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Forme
viscous liquid
Couleur
yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
- rat brain sections for immunohistochemistry studies
- mouse small intestine sections for morphometry studies
- gastrointestinal tract sections of rats for immunohistochemistry
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup