MAB4132
Anti-BRCA1 Antibody, clone BR64
clone BR64, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BR64, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRCA1(672)
Spécificité
BRAC1 is 220kDa.
*BRCA1 is covered under U.S. patents 5,747,282, 5,753,441 and 6,162,897.
Immunogène
Application
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualité
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable