Principaux documents
MABC199
Sigma-Aldrich
Anti-BRCA1 Antibody, clone MS110
clone MS110, from mouse
Synonyme(s) :
Breast cancer type 1 susceptibility protein, RING finger protein 53
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MS110, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRCA1(672)
Description générale
Breast cancer type 1 susceptibility protein (BCRA1; RING finger protein 53) functions as a tumor suppressor. BRCA1 is an important member of the DNA repair pathway. After DNA damage, BRCA1 is phosphorylated on multiple serine residues by the ATR kinase or Chk2, and is localized to lesion sites with PCNA. γ BRCA1 may also respond to DNA damage by promoting gene expression through association with transcriptional proteins and RNA polymerase II, and may regulate the p53 pathway by this mechanism. Previous studies have indicated that mutations in the BRCA1 gene may contribute to the development of breast and ovarian cancer.
Spécificité
This antibody recognizes the N-terminus of BRCA1.
Immunogène
Recombinant protein corresponding to the N-terminus of human BRCA1.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie :
A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated BRCA1 in IP (Wilson, C. A., et al. (1999).
A representative lot from an independent laboratory detected BRCA in ovarian cancer and breast cancer tissues (Scully, R., et al. (1996). Science. 272(5258):123-126; Wilson, C. A., et al. (1999).
A representative lot from an independent laboratory detected BRCA1 in a variety of certain cell lines (Scully, R., et al. (1996). Science. 272(5258):123-126.).
Anti-BRCA1 Antibody, clone MS110 is an antibody against BRCA1 for use in Western Blotting, ICC.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait nucléaire de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 220 kDa et env. 85 kDa. Multiple isoforms exist at various molecular weights and may be subject to post-translational modification.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Extrait nucléaire de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aaron Seo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(20), 5241-5246 (2018-05-02)
BRCA1 is essential for repair of DNA double-strand breaks by homologous recombination, and hence for survival. Complete loss of its function is lethal during early embryonic development. Patients who are compound heterozygous for BRCA1 truncating mutations and missense alleles that
Carly E Winton et al.
NPJ breast cancer, 2 (2016-09-02)
Recent advances in the development of functional materials offer new tools to dissect human health and disease mechanisms. The use of tunable surfaces is especially appealing as substrates can be tailored to fit applications involving specific cell types or tissues.
Lih-Ching Hsu
Biochemical and biophysical research communications, 360(2), 507-512 (2007-07-03)
The phosphorylation state of the tumor suppressor protein BRCA1 is tightly associated with its functions including cell cycle control and DNA repair. Protein kinases involved in the DNA damage checkpoint control, such as ATM, ATR, and hCds1/Chk2, have been shown
Khwanjira Hongthong et al.
Heliyon, 7(8), e07749-e07749 (2021-08-26)
RAPTA-EA1 is a promising glutathione transferase (GSTP-1) inhibitor that has previously been shown to inhibit the growth of various breast cancer cells. We studied the anticancer activity of RAPTA-EA1 on triple-negative BRCA1 competent breast cancer MDA-MB-231 cells. MDA-MB-231 cells are
Brian P Schlegel et al.
Cancer research, 66(10), 5181-5189 (2006-05-19)
The BRCA1 tumor suppressor contributes to the repair of DNA double-strand breaks (DSB) through homologous recombination, but the mechanism is unknown. The rapid accumulation of BRCA1 into nuclear foci in response to induction of DNA breaks suggests that BRCA1 may