Key Documents
MAB1568
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-calrétinine, clone 6B8.2
clone 6B8.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B8.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CALB2(794)
Description générale
La calrétinine est une protéine de liaison au calcium de 29 kDa exprimée dans le système nerveux central et périphérique et dans de nombreux tissus normaux et pathologiques. La calrétinine est également considérée comme une aide diagnostique importante dans le diagnostic différentiel des tumeurs kystiques et améloblastiques solides. Les calrétinines humaine et de rat présentent 98 % d'homologie de séquence et 91 % d'homologie avec beaucoup d'autres espèces. La calrétinine est généralement exprimée avec deux autres protéines de liaison au calcium, la calbindine D-29 et la parvalbumine, dans le SNC et d'autres tissus périphériques. Des anticorps contre la calrétinine ont été utilisés dans des techniques immunohistochimiques et clinico-pathologiques pour détecter un certain nombre de carcinomes, y compris des mésothéliomes malins épithéliaux, des tumeurs du sac vitellin ovarien, des tumeurs adénomatoïdes de l'utérus, etc.
Spécificité
Aucune autre espèce n'a été testée.
La calrétinine est une protéine de liaison au calcium spécifique aux neurones (31 kDa) présente principalement dans le SNC et la rétine. Elle est présente dans des sous-ensembles de neurones à travers le cerveau et la moelle épinière, y compris dans les ganglions sensoriels. Elle partage environ 55 % d'homologie d'acides aminés avec la calbindine, une autre protéine de liaison au calcium trouvée dans le cerveau et la périphérie. Des études suggèrent que la calrétinine, comme la calbindine, peut être neuroprotectrice.
Immunogène
Calrétinine recombinante de rat (Heinze, L., 2007).
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
Sur tissu cérébral de rat :
Dosage par immuno-fluorescence (IFA) : Dilution du 1/1 000e au 1/5 000e
Méthode peroxydase- anti-peroxydase (PAP) : Dilution du 1/1 000e au 1/5 000e
L'anticorps a été utilisé avec succès sur des tissus humains inclus en paraffine et fixés au formol après un prétraitement des lames de tissu avec un tampon citrate et un traitement thermique. Dilution de départ suggérée du 1/100e au 1/400e. La digestion protéolytique avec la pepsine nuit à l'immuno-marquage.
Western blotting :
Dilution du 1/1 000e au 1/3 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-calrétinine, clone 6B8.2, détecte les niveaux de calrétinine et son utilisation a été publiée et validée en IH et en WB.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la calrétinine dans 10 µg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
31 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans une solution contenant un tampon phosphate 0,02 M, du NaCl 0,25 M (pH 7,6) et 0,1 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cortex cérébral de rat, tissu de mésothéliome, lysat de cerveau de souris.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ca(2+) and Ca(2+)-activated K(+) channels that support and modulate transmitter release at the olivocochlear efferent-inner hair cell synapse.
Zorrilla de San Martin, J; Pyott, S; Ballestero, J; Katz, E
The Journal of Neuroscience null
Neuroanatomical identification of crossmodal auditory inputs to interneurons in somatosensory cortex.
Keniston, LP; Henderson, SC; Meredith, MA
Experimental Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation Cerebrale null
Igor Jakovcevski et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 21(8), 1771-1782 (2010-12-09)
Cortical γ-aminobutyric acid (GABA)ergic interneurons in rodents originate mainly in ventrally positioned ganglionic eminences (GEs), but their origin in primates is still debated. We studied human fetal forebrains during the first half of gestation (5-23 gestational weeks, gw) for the
Ethanol induces heterotopias in organotypic cultures of rat cerebral cortex.
Mooney, SM; Siegenthaler, JA; Miller, MW
Cerebral Cortex (1991)
Christophe Heinrich et al.
PLoS biology, 8(5), e1000373-e1000373 (2010-05-27)
Astroglia from the postnatal cerebral cortex can be reprogrammed in vitro to generate neurons following forced expression of neurogenic transcription factors, thus opening new avenues towards a potential use of endogenous astroglia for brain repair. However, in previous attempts astroglia-derived