Principaux documents
MAB1965
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine β1 (a.a. 82-87), clone JB1A (aussi appelé J10)
ascites fluid, clone JB1A (J10), Chemicon®
Synonyme(s) :
CD29
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
300
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JB1A (J10), monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
La principale fonction de la famille des intégrines consiste à médier les interactions dans le cadre de l'adhésion cellule-cellule et cellule-matrice. Le CD29 est omniprésent, avec une vaste distribution tissulaire, mais n'est pas exprimé sur les érythrocytes, et seulement faiblement sur les granulocytes. Les intégrines jouent un rôle important dans l'adhésion et la migration des cellules, et leur fonction normale est essentielle à l'induction et à la maintenance de la différenciation cellulaire. Il a été proposé que l'absence ou la régulation à la baisse du CD29 constitue l'une des voies générales par lesquelles les cellules de carcinome pourraient acquérir un phénotype plus invasif et plus différencié. De plus, dans les études réalisées en immunohistochimie, on observe relativement fréquemment une absence ou une régulation à la baisse des intégrines dans les carcinomes colorectal et du sein faiblement différenciés.
Spécificité
Réagit avec l'intégrine bêta 1 humaine. Remarque : l'intégrine bêta 1 est exprimée dans tous les tissus/types de cellules, à l'exception des érythrocytes. L'épitope reconnu par le clone JB1a a récemment été localisé au niveau des résidus 82-87 de la chaîne bêta 1 de l'intégrine mature. Dans cette étude, il a été trouvé que Mn++ inhibe la liaison de JB1a à l'intégrine bêta 1 mature et à un peptide de synthèse correspondant aux résidus 82-87{Ni, 1998}.
Immunogène
Intégrine bêta 1 purifiée et cellules Jurkat
Épitope : a.a. 82-87
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Inhibition de la liaison de cellules Jurkat au collagène et à la fibronectine :
Dilution au 1/100e. Remarque : l'épitope est sensible à la trypsine ; il est recommandé de préparer les cellules avec du PBS + EDTA (2 mM) ou via d'autres méthodes non enzymatiques. Avec le clone JB1A, aucun blocage ne survient avec les cellules trypsinées.
Immunoprécipitation : Dilution au 1/250-1/500e.
Western blotting (conditions réductrices, 115 kDa ; conditions non réductrices, 130 kDa) : Dilution au 1/1000-1/2000e.
Remarque : la liaison de l'anticorps peut être inhibée par les concentrations en ion magnésium supérieures à 0,5 mM.
Immunocytochimie / Immunohistochimie : Le clone JB1A peut être utilisé sur des cellules non fixées en cytométrie en flux et en culture (Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576). Souvent, une fixation avec 2-3 % de PFA pendant 5 minutes après l'incubation avec l'anticorps primaire favorise l'obtention de signaux puissants, car cela permet de fixer les anticorps primaires aux tissus.
FACS : Le clone JB1A a principalement été utilisé sur des cellules vivantes à une dilution au 1/200-1/500e, étape suivie de l'application d'anticorps secondaires de chèvre conjugués anti-souris.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'utilisation de cet anticorps anti-intégrine β1 (a.a. 82-87), clone JB1A (aussi appelé J10), a été validée en FC, IH, IP, FUNC et WB pour la détection de l'intégrine β1.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Description de la cible
88 kDa
Forme physique
Liquide d'ascites sans conservateurs.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 2 ans à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissus pulmonaire, hépatique et de muscle squelettique humains
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Juliette Ezpeleta et al.
Scientific reports, 7(1), 7671-7671 (2017-08-11)
Although cellular prion protein PrPC is well known for its implication in Transmissible Spongiform Encephalopathies, its functions remain elusive. Combining in vitro and in vivo approaches, we here show that PrPC displays the intrinsic capacity to protect neuronal cells from
Tomoya Isaji et al.
The Journal of biological chemistry, 284(18), 12207-12216 (2009-03-06)
N-Glycosylation of integrin alpha5beta1 plays a crucial role in cell spreading, cell migration, ligand binding, and dimer formation, but the detailed mechanisms by which N-glycosylation mediates these functions remain unclear. In a previous study, we showed that three potential N-glycosylation
Claudia S Priglinger et al.
PloS one, 8(7), e70011-e70011 (2013-08-08)
Proliferative vitreoretinopathy (PVR) is a blinding disease frequently occurring after retinal detachment surgery. Adhesion, migration and matrix remodeling of dedifferentiated retinal pigment epithelial (RPE) cells characterize the onset of the disease. Treatment options are still restrained and identification of factors
Li-Yan Li et al.
Oncotarget, 6(18), 15940-15952 (2015-04-25)
The paucity of new drugs for the treatment of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) limits the treatment options. This study characterized the therapeutic efficacy and action mechanism of a novel natural macrolide compound F806 in human ESCC xenograft models and
Baohua Yang et al.
Cellular and molecular bioengineering, 6(3), 346-354 (2013-08-21)
There is now a large body of evidence demonstrating that fluid mechanical forces generated by blood flowing through the vasculature play a direct role in regulating endothelial cell structure and function. Integrin receptors that localize to the basal surface of