Principaux documents
MAB1892
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, IST-10
Synonyme(s) :
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anti-Fibronectin Antibody, gelatin binding domain, clone IST-10, clone IST-10, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IST-10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Spécificité
Recognizes an epitope contained within the gelatin binding domain of human fibronectin.
Immunogène
Epitope: gelatin binding domain
Application
Anti-Fibronectin Antibody, gelatin binding domain, clone IST-10 is an antibody against Fibronectin for use in WB, IH.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Forme physique
Format : Produit purifié
Purified immunoglobulin in 0.02M phosphate buffer, 0.25M sodium chloride, 0.1% sodium azide, pH 7.6
Stockage et stabilité
°
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jane Sottile et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 293(6), C1934-C1946 (2007-10-12)
Communication between cells and the extracellular matrix (ECM) is critical for regulation of cell growth, survival, migration, and differentiation. Remodeling of the ECM can occur under normal physiological conditions, as a result of tissue injury, and in certain pathological conditions.
Definition of the native and denatured type II collagen binding site for fibronectin using a recombinant collagen system.
An, B; Abbonante, V; Yigit, S; Balduini, A; Kaplan, DL; Brodsky, B
The Journal of Biological Chemistry null